Tetracloroplatinato de dipotássio ≥99.99% (baseado em metais) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
43946.03
43946.06
43946.14
43946.03EA
199
EUR
43946.03
43946.06
43946.14
Tetracloroplatinato de dipotássio ≥99.99% (baseado em metais) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Tetracloroplatinato de dipotássio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Fórmula:
Cl₄K₂Pt Peso Molecular: 415.09 g/mol Ponto de ebulição: 35…40 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 265 Decomp. Densidade: 3.38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011378 Número CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,7682 |