Tetracloroplatinato de dipotássio (≥46,0% Pt) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11048.03
11048.06
11048.14
11048.03EA
143
EUR
11048.03
11048.06
11048.14
Tetracloroplatinato de dipotássio (≥46,0% Pt) ≥99.9% (baseado nos metais)
Tetracloroplatinato de dipotássio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Fórmula:
Cl₄K₂Pt Ponto de ebulição: 35…40 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 3,38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011378 Número CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7682 |