Dipotassium hexahydroxoplatinate ≥99.95% (baseado em metais) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium hexahydroxoplatinate, Dipotassium platinate, Potassium hexahydroxyplatinate(IV)
41014.03
41014.06
41014.03EA
212
EUR
41014.03
41014.06
Dipotassium hexahydroxoplatinate ≥99.95% (baseado em metais) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Dipotassium hexahydroxoplatinate
Purity: 99.95%
CAS No.: 12285-90-4
Molecular Formula: K2Pt(OH)6
Formula Weight: 375.34
Physical Form: Powder
Fórmula:
H₆K₂O₆Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064671 Número CAS: 12285-90-4 EINECS: 235-554-4 |