Dihidrogenoortofosfato de sódio hidratado ACS, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
567545-1
567545-500
567545-1EA
180
EUR
567545-1
567545-500
Dihidrogenoortofosfato de sódio hidratado ACS, Millipore®
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Special Instructions: Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature
Fórmula:
NaH₂PO₄·xH₂O Ponto de Fusão: ∼650 °C Densidade: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149208 Número CAS: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 ALCANCE: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Form | White Solid |
Purity | ≥98% by assay |
Contaminants | Heavy metals: ≤0.001% |