Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
60218-1KG 60218-100G 60218-500G
SIAL60218-1KGEA 351 EUR
SIAL60218-1KG SIAL60218-100G SIAL60218-500G
Dihidrogenoortofosfato de potássio, Sigma-Aldrich®
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253
Densidade: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744