Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
26936.236EA 26.1 EUR
26936.236 26936.293 26936.260 26936.320 26936.460
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Ponto de ebulição: ~100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253 °C
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Appearance of Solution S Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Reducing substances Passes test Ph.Eur.
Solubility in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test