Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99%, pó, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
26925.295EA 50.6 EUR
26925.295 26925.364 26925.460
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99%, pó, GPR RECTAPUR®
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Ponto de ebulição: ~100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253 °C
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm