Dihidrogenoortofosfato de potássio, anidro, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05108.0050
1.05108.0500
1.05108.0250
1.05108.0050EA
177
EUR
1.05108.0050
1.05108.0500
1.05108.0250
Dihidrogenoortofosfato de potássio, anidro, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula:
KH₂PO₄ Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 253 °C Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011401 Número CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 ALCANCE: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Solubility | 222 g/l (20 °C) |
Melting Point | 253 °C (decomposition) |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |