Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
MQ300
1.04877.1000 1.04877.9025
1.04877.1000EA 79.8 EUR
1.04877.1000 1.04877.9025
Dihidrogenoortofosfato de potássio, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253
Densidade: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)