Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
A12142.0E A12142.36
A12142.0EEA 160 EUR
A12142.0E A12142.36
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥98%
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Purity: 98+% CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Cryst solid Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253
Densidade: 2.338
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744