Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic® (Si ≤ 10 ppm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10840.14
10840.22
10840.14EA
302
EUR
10840.14
10840.22
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic® (Si ≤ 10 ppm)
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7778-77-0
Molecular Formula: H2KO4P
Formula Weight: 136.09
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.338
Appearance: White
Melting Point: 253°
Merck Reference: 14,7659
MDL No.: MFCD00011401
Fórmula:
KH₂PO₄ Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 253 °C Densidade: 2,338 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011401 Número CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 ALCANCE: 01-2119490224-41 Merck Index: 14,7659 |