Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
271080025 271080100
ACRO271080025EA 129 EUR
ACRO271080025 ACRO271080100
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99+%, puro
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Ponto de ebulição: ~ 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253 °C
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)