, anidro ≥99.99% (baseado em metais), Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05109.0100
1.05109.0500
1.05109.0250
1.05109.0100EA
387
EUR
1.05109.0100
1.05109.0500
1.05109.0250
, anidro ≥99.99% (baseado em metais), Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Hidrogenorotofosfato de di-potássio
Fórmula:
K₂HPO₄ Ponto de Fusão: 340 °C Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011383 Número CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |
|
Solubility | 1600 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 174.18 g/mol |
Bulk Density | 700 - 1000 kg/m3 |
Density | 2.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |