Print…
, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05104.1000 1.05104.9050 1.05104.9025
1.05104.1000EA 67.2 EUR
1.05104.1000 1.05104.9050 1.05104.9025
, EMSURE® para análise, Supelco®
Hidrogenorotofosfato de di-potássio
Fórmula: K₂HPO₄
Peso Molecular: 174.18 g/mol
Ponto de Fusão: 340
Densidade: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011383
Número CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Molar Mass 174.18 g/mol
Bulk Density 700 - 1000 kg/m3
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)