Print…
ortofosfato de tri-potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P5629-25G P5629-500G P5629-10KG
SIALP5629-25GEA 43.2 EUR
SIALP5629-25G SIALP5629-500G SIALP5629-10KG
ortofosfato de tri-potássio, Sigma-Aldrich®
ortofosfato de tri-potássio
Fórmula: K₃O₄P
Ponto de Fusão: 1340 °C
Densidade: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036295
Número CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830