Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio, anidro ≥99% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
0781-2.5KGEA 318 EUR
0781-2.5KG 0781-500G 0781-12KG 0781-1KG 0781-50KG
Dihidrogenoortofosfato de potássio, anidro ≥99% ACS
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253 °C
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Encomendar
Chloride <0.001%
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.2%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 4.1 - 4.5
Purity ≥99%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.003%