ortofosfato de tri-potássio, anidro 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41587.30
41587.A1
41587.A7
41587.30EA
111
EUR
41587.30
41587.A1
41587.A7
ortofosfato de tri-potássio, anidro 97%
ortofosfato de tri-potássio
Purity: 97%
CAS No.: 7778-53-2
Molecular Formula: K3PO4
Formula Weight: 212.27
Physical Form: Granular
Density: 2.564
Melting Point: 1340°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7660
MDL No.: MFCD00036295
Fórmula:
K₃O₄P Ponto de Fusão: 1340 °C Densidade: 2,564 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036295 Número CAS: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 14,7660 |