Print…
ortofosfato de tri-potássio, anhydrous 97%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 30.2 EUR
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
ortofosfato de tri-potássio, anhydrous 97%, pure
ortofosfato de tri-potássio
Fórmula: K₃O₄P
Peso Molecular: 212.27 g/mol
Ponto de Fusão: 1340 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036295
Número CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Encomendar
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %