Print…
Sodium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
208051-10G 208051-250G 208051-50G
SIAL208051-10GEA 130 EUR
SIAL208051-10G SIAL208051-250G SIAL208051-50G
Sodium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Sodium hexafluorophosphate
Fórmula: F₆NaP
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 2,505 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011122
Número CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II