Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
A12080.0BEA
401
EUR
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
Potassium hexafluorophosphate ≥98%
Potassium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Fórmula:
F₆KP Ponto de Fusão: 575 °C Densidade: 2,55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011412 Número CAS: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |