Print…
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 405 EUR
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Potassium hexafluorophosphate 99%, extra puro
Potassium hexafluorophosphate
Fórmula: F₆KP
Ponto de Fusão: 575 °C
Densidade: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011412
Número CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %