Print…
Sodium trimetaphosphate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
89063.A1 89063.A7
89063.A1EA 77.2 EUR
89063.A1 89063.A7
Sodium trimetaphosphate
Sodium trimetaphosphate
CAS No.: 7785-84-4 Molecular Formula: (NaPO3)3 Formula Weight: 305.89 Physical Form: Powder Density: 2.49
Fórmula: Na₃O₉P₃
Ponto de Fusão: 588 °C
Densidade: 2,49
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00867826
Número CAS: 7785-84-4
EINECS: 232-088-3
Merck Index: 14,8696