Trifosfato de pentasódio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13440.36
13440.A3
13440.36EA
40.1
EUR
13440.36
13440.A3
Trifosfato de pentasódio
Trifosfato de pentasódio
CAS No.: 7758-29-4
Molecular Formula: Na5P3O10
Formula Weight: 367.91
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 622°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8697
MDL No.: MFCD00003514
Fórmula:
Na₅O₁₀P₃ Ponto de Fusão: 622 °C Densidade: 2,52 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003514 Número CAS: 7758-29-4 EINECS: 231-838-7 Merck Index: 14,8697 |