Print…
Hidróxido de sódio ≥99.99% (baseado em traços de metais), pastilhas, Grau semicondutor
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
306576-100G 306576-25G 306576-500G
306576-100GEA 186 EUR
306576-100G 306576-25G 306576-500G
Hidróxido de sódio ≥99.99% (baseado em traços de metais), pastilhas, Grau semicondutor
Hidróxido de sódio
  • Comprehensive portfolio for the electronics and semiconductor industry
  • For scientists engaged in education, research, development, prototyping and small scale fabrication of high tech micro- and nanochips
  • Superior purity, stability and exceptional lot-to-lot consistency
  • Includes high purity products required for high performance applications such as etchants, solvents or hexamethyldisilazane (HMDS)
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1.390 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 319 °C
Densidade: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Appearance of the substance complying
Assay Min. 95.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Boron (B) Max. 10 ppm
Cesium (Cs) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Lithium (Li) Max. 10 ppm
Rubidium (Rb) Max. 10 ppm