Hidróxido de sódio 98%, floco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18395.0C
A18395.0E
A18395.36
A18395.0CEA
325
EUR
A18395.0C
A18395.0E
A18395.36
Hidróxido de sódio 98%, floco
Hidróxido de sódio
Purity: 98%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Fórmula:
NaOH Ponto de ebulição: 1390 °C Ponto de Fusão: 318 °C Densidade: 2,13 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |