Print…
Hidróxido de potássio ≥85%, pastilhas ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
221473-2.5KG 221473-500G 221473-1KG 221473-25KG
221473-2.5KGEA 179.45 EUR
221473-2.5KG 221473-500G 221473-1KG HONC221473-25KG
Hidróxido de potássio ≥85%, pastilhas ACS, Fluka™
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Ponto de ebulição: 1,327 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 360 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Assay Min. 85.0 %
Assay of K₂CO₃ Max. 2.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Form pellets
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Total N Max. 0.001 %
Appearance complying