Print…
Hidróxido de potássio 85.0-100.5%, pastilhas Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
26670.294EA 46.2 EUR
26670.294 26670.363 26670.465
Hidróxido de potássio 85.0-100.5%, pastilhas Ph. Eur.
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320
Ponto de Fusão: 360
Densidade: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Assay (calculated as KOH) 85.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
pH (20°C; 0,01 %) Min. 10.5
Identification B (K) Passes test
Solution S1 Passes test
Solution S2 Passes test
Appearance of solution Passes test
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test
Conforms to Ph.Eur. Passes test