Print…
Hidróxido de potássio ≥85%, pastilhas, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
26669.266EA 23.3 EUR
26669.266 26669.290 26669.368 26669.460
Hidróxido de potássio ≥85%, pastilhas, GPR RECTAPUR®
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320
Ponto de Fusão: 360
Densidade: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Assay Min. 85 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm