Hidróxido de potássio, pastilhas, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05033.0500
1.05033.1000
1.05033.5000
1.05033.9050
1.05033.9025
1.05033.0500EA
42
EUR
1.05033.0500
1.05033.1000
1.05033.5000
1.05033.9050
1.05033.9025
Hidróxido de potássio, pastilhas, EMSURE® para análise, Supelco®
Hidróxido de potássio
Fórmula:
KOH Ponto de ebulição: 1320 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 360 °C Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003553 Número CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Solubility | 1130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 56.11 g/mol |
Boiling Point | 1320 °C |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (56 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |