Print…
Hidróxido de potássio, pastilhas, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise (máx. 0,05% Na), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05029.1000 1.05029.9050
1.05029.1000EA 193 EUR
1.05029.1000 1.05029.9050
Hidróxido de potássio, pastilhas, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise (máx. 0,05% Na), Supelco®
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320
Ponto de Fusão: 360
Densidade: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material