Print…
Hidróxido de potássio
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
400029-1 400029-5
CAYM400029-1EA 22.3 EUR
CAYM400029-1 CAYM400029-5
Hidróxido de potássio
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Ponto de ebulição: 1320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 360 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806