Hidróxido de potássio, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
0385.1000EA
55.29
EUR
0385.1000
0385.5000
0385.9050
Hidróxido de potássio, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Hidróxido de potássio
Fórmula:
KOH Ponto de ebulição: 1320 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 360 °C Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003553 Número CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Assay | min. 85 % |
Aluminium (Al) | max. 0.001 % |
Calcium (Ca) | max. 0.001 % |
Sodium (Na) | max. 0.5 % |
Potassium Carbonate (K2CO3) | max. 1.0 % |
Silica (SiO2) | max. 0.005 % |
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Nickel (Ni) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Nitrogen Compounds (as N) | max. 3 |
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) | max. 5 |