Print…
Hidróxido de potássio, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
0489-1KGEA 138 EUR
0489-1KG 0489-2.5KG 0489-500G
Hidróxido de potássio, grade reagente
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Ponto de ebulição: 1320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 360 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Arsenic ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.003%
Moisture 10 – 17%
Potassium Carbonate ≤3.5%
Purity >85.0%