Hidróxido de potássio ≥99.98% (baseado nos metais) 85% min (KOH basis)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44273.22
44273.36
44273.22EA
118
EUR
44273.22
44273.36
Hidróxido de potássio ≥99.98% (baseado nos metais) 85% min (KOH basis)
Hidróxido de potássio
Purity: 99.98%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Pellets
Density: 2.044
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Fórmula:
KOH Ponto de ebulição: 1320…1324 °C Ponto de Fusão: 360 °C Densidade: 2,044 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003553 Número CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119487136-33 Merck Index: 14,7640 |