Hidróxido de potássio ≥85% ACS (máx. 2% K₂CO₃)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Potassa cáustica
13451.18
13451.36
13451.A3
13451.A9
13451.18EA
37.8
EUR
13451.18
13451.36
13451.A3
13451.A9
Hidróxido de potássio ≥85% ACS (máx. 2% K₂CO₃)
Hidróxido de potássio
Purity: 85% min
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Pellets
Density: 2.044
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Solubility: Soluble in water, alcohol, and glycerol. Slightly soluble in ether
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagent
Fórmula:
KOH Peso Molecular: 56.11 g/mol Ponto de ebulição: 1320…1324 °C Ponto de Fusão: 360 Densidade: 2.044 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003553 Número CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8 II ALCANCE: 01-2119487136-33 Merck Index: 14,7640 |