Print…
Hidróxido de potássio ca. 85%, floco, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassa cáustica
232550010 232550050 232550250
ACRO232550010EA 39.7 EUR
ACRO232550010 ACRO232550050 ACRO232550250
Hidróxido de potássio ca. 85%, floco, extra puro
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Peso Molecular: 56.11 g/mol
Ponto de ebulição: 1320 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Encomendar
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥85 %
Chloride (Cl) ≤80 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Potassium carbonate ≤1 % (K2CO3)
Iron (Fe) ≤4 ppm
Sodium (Na) ≤0.9 % (as NaOH)