Print…
Potassium superoxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
278904-250G 278904-50G
SIAL278904-250GEA 249 EUR
SIAL278904-250G SIAL278904-50G
Potassium superoxide, Sigma-Aldrich®
Potassium superoxide
Fórmula: KO₂
Ponto de Fusão: 560 °C
Densidade: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082411
Número CAS: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
UN: 2466
ADR: 5.1,I