Print…
Nitrato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229938-100G 229938-10G
SIAL229938-100GEA 1110 EUR
SIAL229938-100G SIAL229938-10G
Nitrato de sódio, Sigma-Aldrich®
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 308 °C
Densidade: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
ALCANCE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720