Print…
Nitrato de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229741-125G 229741-25G
SIAL229741-125GEA 1220 EUR
SIAL229741-125G SIAL229741-25G
Nitrato de lítio, Sigma-Aldrich®
Nitrato de lítio
Fórmula: LiNO₃
Ponto de Fusão: 255 °C
Densidade: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011094
Número CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558