Print…
Nitrato de lítio ≥99.5%, grau de reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 246.9 EUR
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Nitrato de lítio ≥99.5%, grau de reagente
Nitrato de lítio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: LiNO₃
Ponto de ebulição: >450 °C (dec. below the boiling point)
Ponto de Fusão: 264 °C (1,013 hPa)
Densidade: 2,38 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011094
Número CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %