Print…
Nitrato de Césio ≥99.999% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203041-10G 203041-50G
SIAL203041-10GEA 169 EUR
SIAL203041-10G SIAL203041-50G
Nitrato de Césio ≥99.999% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
Nitrato de Césio
Fórmula: CsNO₃
Ponto de ebulição: 737 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 414 °C
Densidade: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010963
Número CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057