Print…
Sodium amide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ100
432504-100G 432504-25G
SIAL432504-100GEA 85.6 EUR
SIAL432504-100G SIAL432504-25G
Sodium amide, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Fórmula: H₂NNa
Peso Molecular: 39.01 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 208
Densidade: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011117
Número CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,08717