Print…
Trilithium nitride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
399558-10G 399558-25G 399558-5G
SIAL399558-10GEA 179 EUR
SIAL399558-10G SIAL399558-25G SIAL399558-5G
Trilithium nitride, Sigma-Aldrich®
Trilithium nitride
Fórmula: Li₃N
Ponto de Fusão: 845 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016186
Número CAS: 26134-62-3
EINECS: 247-475-2
UN: 2806
ADR: 4.3,I