Print…
Periodato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
A11308.0E A11308.22 A11308.36
A11308.0EEA 846 EUR
A11308.0E A11308.22 A11308.36
Periodato de potássio ≥99%
Periodato de potássio
Purity: 99% CAS No.: 7790-21-8 Molecular Formula: KIO4 Formula Weight: 230.00 Melting Point: 582° Merck Reference: 14,7654 MDL No.: MFCD00011407
Fórmula: KlO₄
Peso Molecular: 230 g/mol
Ponto de Fusão: 582 °C
Densidade: 3.618
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011407
Número CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07739