Periodato de potássio 99.8-100.3% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
22896.14
22896.22
22896.14EA
74.7
EUR
22896.14
22896.22
Periodato de potássio 99.8-100.3% ACS
Periodato de potássio
Purity: 99.8%-100.3%
CAS No.: 7790-21-8
Molecular Formula: KIO4
Formula Weight: 230.00
Physical Form: Powder
Density: 3.618
Appearance: White
Melting Point: 582°
Merck Reference: 14,7654
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011407
For the Colourimetric determination of Mn (oxidizes manganese compounds to permanganates), as oxidizing agent
Fórmula:
KlO₄ Ponto de Fusão: 582 °C Densidade: 3,618 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011407 Número CAS: 7790-21-8 EINECS: 232-196-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7654 |