Iodeto de rubídio ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13497.09
13497.18
13497.A7
13497.09EA
91.9
EUR
13497.09
13497.18
13497.A7
Iodeto de rubídio ≥99.8% (baseado em metais)
Iodeto de rubídio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7790-29-6
Molecular Formula: RbI
Formula Weight: 212.37
Physical Form: Crystalline
Density: 3.55
Refractive Index: 1.6474
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 647°
Boiling Point: 1300°
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,8286
MDL No.: MFCD00011192
Fórmula:
IRb Peso Molecular: 212.37 g/mol Ponto de ebulição: 1300 °C Ponto de Fusão: 647 °C Densidade: 3.55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011192 Número CAS: 7790-29-6 EINECS: 232-198-1 Merck Index: 14,8286 |