Print…
Iodeto de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
439681-25G 439681-5G
SIAL439681-25GEA 341 EUR
SIAL439681-25G SIAL439681-5G
Iodeto de sódio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Ponto de ebulição: 1300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 662 °C
Densidade: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705