Print…
Iodeto de sódio ≥99.5% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
383112-100G 383112-2.5KG 383112-500G 383112-12KG
383112-100GEA 92.6 EUR
383112-100G 383112-2.5KG 383112-500G 383112-12KG
Iodeto de sódio ≥99.5% ACS, Fluka™
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Ponto de ebulição: 1,304 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 662 °C
Densidade: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 9.0
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride and bromide (as Cl) Max. 0.01 %
Iodate (IO₃) Max. 3 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %