Print…
Iodeto de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
229911-100G 229911-10G
SIAL229911-100GEA 656 EUR
SIAL229911-100G SIAL229911-10G
Iodeto de sódio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Peso Molecular: 149.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1300
Ponto de Fusão: 662
Densidade: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705