Print…
Iodeto de sódio ≥99%, grade reagente, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
217638-5G 217638-25KG
217638-5GEA 39.09 EUR
217638-5G HONC217638-25KG
Iodeto de sódio ≥99%, grade reagente, Fluka™
Iodeto de sódio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: NaI
Ponto de ebulição: 1,304 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 662 °C
Densidade: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %